Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CAPG / AFCP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CAPG / AFCP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5753-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917519
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243068.1
CAPG / AFCP Protein
Research Use Only
CAPG
Recombinant Protein
E. coli
MYTAIPQSGS PFPGSVQDPG LHVWRVEKLK PVPVAQENQG VFFSGDSYLV LHNGPEEVSH LHLWIGQQSS RDEQGACAVL AVHLNTLLGE RPVQHREVQG NESDLFMSYF PRGLKYQEGG VESAFHKTST GAPAAIKKLY QVKGKKNIRA TERALNWDSF NTGDCFILDL GQNIFAWCGG KSNILERNKA RDLALAIRDS ERQGKAQVEI VTDGEEPAEM IQVLGPKPAL KEGNPEEDLT ADKANAQAAA LYKVSDATGQ MNLTKVADSS PFALELLISD DCFVLDNGLC GKIYIWKGRK ANEKERQAAL QVAEGFISRM QYAPNTQVEI LPQGRESPIF KQFFKDWK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
822
500 μg
Not determined.
Full Length of BC014549
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol