Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CANX Protein
A cDNA sequence encoding the CANX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre CANX Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15936678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11271-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15956678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11271-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15946678
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11271-1MG
1 mg
2725.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
CANX Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The CANX protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MHDGHDDDVI DIEDDLDDVI EEVEDSKPDT TAPPSSPKVT YKAPVPTGEV YFADSFDRGT LSGWILSKAK KDDTDDEIAK YDGKWEVEEM KESKLPGDKG LVLMSRAKHH AISAKLNKPF LFDTKPLIVQ YEVNFQNGIE CGGAYVKLLS KTPELNLDQF HDKTPYTIMF GPDKCGEDYK LHFIFRHKNP KTGIYEEKHA KRPDADLKTY FTDKKTHLYT LILNPDNSFE ILVDQSVVNS GNLLNDMTPP VNPSREIEDP EDRKPEDWDE RPKIPDPEAV KPDDWDEDAP AKIPDEEATK PEGWLDDEPE YVPDPDAEKP EDWDEDMDGE WEAPQIANPR CESAPGCGVW QRPVIDNPNY KGKWKPPMID NPSYQGIWKP RKIPNPDFFE DLEPFRMTPF SAIGLELWSM TSDIFFDNFI ICADRRIVDD WANDGWGLKK AADGAAEPGV VGQMIEAAEE RP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.