missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CAMP Protein
A cDNA sequence encoding the CAMP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 820 |
---|---|
Nombre | CAMP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CAMP |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926678
|
enQuireBio™
QP11270-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916678
|
enQuireBio™
QP11270-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906678
|
enQuireBio™
QP11270-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
820 | |
Research Use Only | |
CAMP | |
Human | |
His | |
CAMP protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
CAMP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVLSYKE AVLRAIDGIN QRSSDANLYR LLDLDPRPTM DGDPDTPKPV SFTVKETVCP RTTQQSPEDC DFKKDGLVKR CMGTVTLNQA RGSFDISCDK DNKRFALLGD FFRKSKEKIG KEFKRIVQRI KDFLRNLVPR TES | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |