Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calponin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calponin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8036-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001290428.1
Calponin-2 Protein
Research Use Only
CNN2
Recombinant Protein
E. coli
SSTQFNKGPS YGLSAEVKNR LLSKYDPQKE AELRTWIEGL TGLSIGPDFQ KGLKDGTILC TLMNKLQPGS VPKINRSMQN WHQLENLSNF IKAMVSYGMN PVDLFEANDL FESGNMTQVQ VSLLALAGKA KTKGLQSGVD IGVKYSEKQE RNFDDATMKA GQCVIGLQMG TNKCASQSGM TAYGTRRHLY DPKNHILPPM DHSTISLQMG TNKCASQVGM TAPGTRRHIY DTKLGTDKCD NSSMSLQMGY TQGANQSGQV FGLGRQIYDP KYCPQGTVAD GAPSGTGDCP DPGEVPEYPP YYQEEAGY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1265
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol