Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calponin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calponin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5848-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918209
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001290.2
Calponin-1 Protein
Research Use Only
CNN1
Recombinant Protein
E. coli
MSSAHFNRGP AYGLSAEVKN KLAQKYDHQR EQELREWIEG VTGRRIGNNF MDGLKDGIIL CEFINKLQPG SVKKINESTQ NWHQLENIGN FIKAITKYGV KPHDIFEAND LFENTNHTQV QSTLLALASM AKTKGNKVNV GVKYAEKQER KFEPGKLREG RNIIGLQMGT NKFASQQGMT AYGTRRHLYD PKLGTDQPLD QATISLQMGT NKGASQAGMT APGTKRQIFE PGLGMEHCDT LNVSLQMGSN KGASQRGMTV YGLPRQVYDP KYCLTPEYPE LGEPAHNHHA HNYYNSA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1264
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol