Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpain-14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpain-14, was expressed in the hosts and tags indicated.
730.00€ - 2045.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001138594.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 440854 |
Nombre | Calpain-14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932778
|
enQuireBio™
QP10031-BA-20UG |
20 μg |
730.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922778
|
enQuireBio™
QP10031-BA-100UG |
100 μg |
2045.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942778
|
enQuireBio™
QP10031-BA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001138594.1 | |
Calpain-14 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
440854 | |
Research Use Only | |
CAPN14 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
LFEDTSFPAT LSSIGSGSLL QKLPPRLQWK RPPELHSNPQ FYFAKAKRLD LCQGIVGDCW FLAALQALAL HQDILSRVVP LNQSFTEKYA GIFRFWFWHY GNWVPVVIDD RLPVNEAGQL VFVSSTYKNL FWGALLEKAY AKLSGSYEDL QSGQVSEALV DFTGGVTMTI NLAEAHGNLW DILIEATYNR TLIGCQTHSG EKILENGLVE GHAYTLTGIR KVTCKHRPEY LVKLRNPWGK VEWKGDWSDS SSKWELLSPK EKILLLRKDN DGEFWMTLQD FKTHFVLLVI CKLTPGLLSQ EAAQKWTYTM REGRWEKRST AGGQRQLLQD TFWKNPQFLL SVWRPEEGRR SLRPCSVLVS LLQKPRHRCR KRKPLLAIGF YLYRMNKYHD DQRRLPPEFF QRNTPLSQPD RFLKEKEVSQ ELCLEPGTYL IVPCILEAHQ KSEFVLRVFS RKHIFYEIGS NSGVVFSKEI EDQNERQDEF FTKFFEKHPE INAVQLQNLL NQMTWSSLGS RQPFFSLEAC QGILALLDLN ASGTMSIQEF RDLWKQLKLS QKVFHKQDRG SGYLNWEQLH AAMREAGIML SDDVCQLMLI RYGGPRLQMD FVSFIHLMLR VENMEDVFQN LTQDGKGIYL QKPEWMMMAL YS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |