Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calcineurin subunit B type 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calcineurin subunit B type 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8006-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_671709.1
Calcineurin subunit B type 2 Protein
Research Use Only
PPP3R2
Recombinant Protein
E. coli
GNEASYPAEM CSHFDNDEIK RLGRRFKKLD LDKSGSLSVE EFMSLPELRH NPLVRRVIDV FDTDGDGEVD FKEFILGTSQ FSVKGDEEQK LRFAFSIYDM DKDGYISNGE LFQVLKMMVG NNLTDWQLQQ LVDKTIIILD KDGDGKISFE EFSAVVRDLE IHKKLVLIV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5535
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol