Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CAIII Protein
A cDNA sequence encoding the CAIII was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 761
Nombre CAIII Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen CA3
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15906638
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11256-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15996628
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11256-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15986628
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11256-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Description
Description
Spécification
Spécification
761
Research Use Only
CA3
Human
His
Supplied in 10mM Tris-HCl (pH 8), 250mM NaCl, 0.5mM DTT, 1.5mM Cysteine, and 50% Glycerol.
CAIII Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MAKEWGYASH NGPDHWHELF PNAKGENQSP VELHTKDIRH DPSLQPWSVS YDGGSAKTIL NNGKTCRVVF DDTYDRSMLR GGPLPGPYRL RQFHLHWGSS DDHGSEHTVD GVKYAAELHL VHWNPKYNTF KEALKQRDGI AVIGIFLKIG HENGEFQIFL DALDKIKTKG KEAPFTKFDP SCLFPACRDY WTYQGSFTTP PCEECIVWLL LKEPMTVSSD QMAKLRSLLS SAENEPPVPL VSNWRPPQPI NNRVVRASFK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats