Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cadherin-12 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cadherin-12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8756-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001304156.1
Cadherin-12 Protein
Research Use Only
CDH12
Recombinant Protein
E. coli
WVWNQFFVLE EYVGSEPQYV GKLHSDLDKG EGTVKYTLSG DGAGTVFTID ETTGDIHAIR SLDREEKPFY TLRAQAVDIE TRKPLEPESE FIIKVQDIND NEPKFLDGPY VATVPEMSPV GAYVLQVKAT DADDPTYGNS ARVVYSILQG QPYFSIDPKT GVIRTALPNM DREVKEQYQV LIQAKDMGGQ LGGLAGTTIV NITLTDVNDN PPRFPKSIFH LKVPESSPIG SAIGRIRAVD PDFGQNAEIE YNIVPGDGGN LFDIVTDEDT QEGVIKLKKP LDFETKKAYT FKVEASNLHL DHRFHSAGPF KDTATVKISV LDVDEPPVFS KPLYTMEVYE DTPVGTIIGA VTAQDLDVGS SAVRYFIDWK SDGDSYFTID GNEGTIATNE LLDRESTAQY NFSIIASKVS NPLLTSKVNI LINVLDVNEF PPEISVPYET AVCENAKPGQ IIQIVSAADR DLSPAGQQFS FRLSPEAAIK PNFTVRDFRN NTAGIETRRN GYSRRQQELY FLPVVIEDSS YPVQSSTNTM TIRVCRCDSD GTILSCNVEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1010
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol