Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CABP7 Protein
A cDNA sequence encoding the CABP7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre CABP7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15936618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11251-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15956618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11251-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15946618
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11251-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CABP7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CABP7 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate-buffered saline (pH 7.4).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPFHPVTAAL MYRGIYTVPN LLSEQRPVDI PEDELEEIRE AFKVFDRDGN GFISKQELGT AMRSLGYMPN EVELEVIIQR LDMDGDGQVD FEEFVTLLGP KLSTSGIPEK FHGTDFDTVF WKCDMQKLTV DELKRLLYDT FCEHLSMKDI ENIIMTEEES HLGTAEECPV DVETCSNQQI RQTCVRKS
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.