Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CA3 Protein
A cDNA sequence encoding the CA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 761 |
---|---|
Nombre | CA3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CA3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15966608
|
enQuireBio™
QP11248-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956608
|
enQuireBio™
QP11248-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946608
|
enQuireBio™
QP11248-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
761 | |
Research Use Only | |
CA3 | |
Human | |
Untagged | |
The CA3 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
CA3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAKEWGYASH NGPDHWHELF PNAKGENQSP IELHTKDIRH DPSLQPWSVS YDGGSAKTIL NNGKTCRVVF DDTYDRSMLR GGPLPGPYRL RQFHLHWGSS DDHGSEHTVD GVKYAAELHL VHWNPKYNTF KEALKQRDGI AVIGIFLKIG HENGEFQIFL DALDKIKTKG KEAPFTKFDP SCLFPACRDY WTYQGSFTTP PCEECIVWLL LKEPMTVSSD QMAKLRSLLS SAENEPPVPL VSNWRPPQPI NNRVVRASFK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |