Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CA14 Protein
A cDNA sequence encoding the CA14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 23632 |
---|---|
Nombre | CA14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CA14 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936608
|
enQuireBio™
QP11247-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926608
|
enQuireBio™
QP11247-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916608
|
enQuireBio™
QP11247-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
23632 | |
Research Use Only | |
CA14 | |
Human | |
His | |
CA14 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
CA14 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSADGGQHW TYEGPHGQDH WPASYPECGN NAQSPIDIQT DSVTFDPDLP ALQPHGYDQP GTEPLDLHNN GHTVQLSLPS TLYLGGLPRK YVAAQLHLHW GQKGSPGGSE HQINSEATFA ELHIVHYDSD SYDSLSEAAE RPQGLAVLGI LIEVGETKNI AYEHILSHLH EVRHKDQKTS VPPFNLRELL PKQLGQYFRY NGSLTTPPCY QSVLWTVFYR RSQISMEQLE KLQGTLFSTE EEPSKLLVQN YRALQPLNQR MVFASFIQAG SSYTTGEM | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |