Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C9 Protein
A cDNA sequence encoding the C9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | C9 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916598
|
enQuireBio™
QP11243-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996588
|
enQuireBio™
QP11243-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906598
|
enQuireBio™
QP11243-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
C9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
C9 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQYTTSYD PELTESSGSA SHIDCRMSPW SEWSQCDPCL RQMFRSRSIE VFGQFNGKRC TDAVGDRRQC VPTEPCEDAE DDCGNDFQCS TGRCIKMRLR CNGDNDCGDF SDEDDCESEP RPPCRDRVVE ESELARTAGY GINILGMDPL STPFDNEFYN GLCNRDRDGN TLTYYRRPWN VASLIYETKG EKNFRTEHYE EQIEAFKSII QEKTSNFNAA ISLKFTPTET NKAEQCCEET ASSISLHGKG SFRFSYSKNE TYQLFLSYSS KKEKMFLHVK GEIHLGRFVM RNRDVVLTTT FVDDIKALPT TYEKGEYFAF LETYGTHYSS SGSLGGLYEL IYVLDKASMK RKGVELKDIK RCLGYHLDVS LAFSEISVGA EFNKDDCVKR GEGRAVNITS ENLIDDVVSL IRGGTRKYAF ELKEKLLRGT VIDVTDFVNW ASSINDAPVL ISQKLSPIYN LVPVKMKNAH LKKQNLERAI EDYINEFSVR KCHTCQNGGT VILMDGKCLC ACPFKFEGIA CEISKQKISE GLPALEFPNE K | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |