missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C4c Protein
A cDNA sequence encoding the C4c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 5300.00€
Especificaciones
Nombre | C4c Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926588
|
enQuireBio™
QP11240-200UG |
200 μg |
238.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916588
|
enQuireBio™
QP11240-1MG |
1 mg |
695.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906588
|
enQuireBio™
QP11240-10MG |
10 mg |
5300.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
C4c Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 99.0%. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The Human Complement C4c solution is in Sodium Phosphate buffer pH 7.0 containing 0.15M NaCl and 0.09% NaN3. |