Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1QTNF4 Protein
A cDNA sequence encoding the C1QTNF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | C1QTNF4 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986558
|
enQuireBio™
QP11232-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966558
|
enQuireBio™
QP11232-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976558
|
enQuireBio™
QP11232-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
C1QTNF4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
C1QTNF4 filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.25 mg/ml in phosphate buffered saline. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LGPTPGPGSS ELRSAFSAAR TTPLEGTSEM AVTFDKVYVN IGGDFDVATG QFRCRVPGAY FFSFTAGKAP HKSLSVMLVR NRDEVQALAF DEQRRPGARR AASQSAMLQL DYGDTVWLRL HGAPQYALGA PGATFSGYLV YADADADAPA RGPPAPPEPR SAFSAARTRS LVGSDAGPGP RHQPLAFDTE FVNIGGDFDA AAGVFRCRLP GAYFFSFTLG KLPRKTLSVK LMKNRDEVQA MIYDDGASRR REMQSQSVML ALRRGDAVWL LSHDHDGYGA YSNHGKYITF SGFLVYPDLA PAAPPGLGAS ELL HHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |