Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1GALT1 Protein
A cDNA sequence encoding the C1GALT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre C1GALT1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15936548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11227-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15916548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11227-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15926548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11227-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
C1GALT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
C1GALT1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLLGEKVD TQPNVLHNDP HARHSDDNGQ NHLEGQMNFN ADSSQHKDEN TDIAENLYQK VRILCWVMTG PQNLEKKAKH VKATWAQRCN KVLFMSSEEN KDFPAVGLKT KEGRDQLYWK TIKAFQYVHE HYLEDADWFL KADDDTYVIL DNLRWLLSKY DPEEPIYFGR RFKPYVKQGY MSGGAGYVLS KEALKRFVDA FKTDKCTHSS SIEDLALGRC MEIMNVEAGD SRDTIGKETF HPFVPEHHLI KGYLPRTFWY WNYNYYPPVE GPGCCSDLAV SFHYVDSTTM YELEYLVYHL RPYGYLYRYQ PTLPERILKE ISQANKNEDT KVKLGNP
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.