Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-X-C chemokine receptor type 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-X-C chemokine receptor type 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9950-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059071
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008540.1
C-X-C chemokine receptor type 4 Protein
Research Use Only
CXCR4
Recombinant Protein
E. coli
MEGISIYTSD NYTEEMGSGD YDSMKEPCFR EENANFNKIF LPTIYSIIFL TGIVGNGLVI LVMGYQKKLR SMTDKYRLHL SVADLLFVIT LPFWAVDAVA NWYFGNFLCK AVHVIYTVNL YSSVLILAFI SLDRYLAIVH ATNSQRPRKL LAEKVVYVGV WIPALLLTIP DFIFANVSEA DDRYICDRFY PNDLWVVVFQ FQHIMVGLIL PGIVILSCYC IIISKLSHSK GHQKRKALKT TVILILAFFA CWLPYYIGIS IDSFILLEII KQGCEFENTV HKWISITEAL AFFHCCLNPI LYAFLGAKFK TSAQHALTSV SRGSSLKILS KGKRGGHSSV STESESSSFH SS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
7852
10 μg
Not determined.
Full Length Transmembrane Protein
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol