missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-JUN Protein
A cDNA sequence encoding the C-JUN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3725 |
---|---|
Nombre | C-JUN Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | JUN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907248
|
enQuireBio™
QP11432-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927248
|
enQuireBio™
QP11432-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917248
|
enQuireBio™
QP11432-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3725 | |
Research Use Only | |
JUN | |
Human | |
His | |
The C-JUN solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl. |
C-JUN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTAKMETTFY DDALNASFLP SESGPYGYSN PKILKQSMTL NLADPVGSLK PHLRAKNSDL LTSPDVGLLK LASPELERLI IQSSNGHITT TPTPTQFLCP KNVTDEQEGF AEGFVRALAE LHSQNTLPSV TSAAQPVNGA GMVAPAVASV AGGSGSGGFS ASLHSEPPVY ANLSNFNPGA LSSGGGAPSY GAAGLAFPAQ PQQQQQPPHH LPQQMPVQHP RLQALKEEPQ TVPEMPGETP P | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |