Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Butyrophilin subfamily 2 member A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Butyrophilin subfamily 2 member A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7953-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001184166.1
Butyrophilin subfamily 2 member A2 Protein
Research Use Only
BTN2A2
Recombinant Protein
E. coli
QFTVVGPANP ILAMVGENTT LRCHLSPEKN AEDMEVRWFR SQFSPAVFVY KGGRERTEEQ MEEYRGRITF VSKDINRGSV ALVIHNVTAQ ENGIYRCYFQ EGRSYDEAIL RLVVAGLGSK PLIEIKAQED GSIWLECISG GWYPEPLTVW RDPYGEVVPA LKEVSIADAD GLFMVTTAVI IRDKYVRNVS CSVNNTLLGQ EKETVIFIPE SFMPSASPWM VALAVILTAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10385
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol