Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5731-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937349
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001229732.1
BTN3A3 Protein
Research Use Only
BTN3A3
Recombinant Protein
Yeast
QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELRWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSD LHIEVKGYED GGIHLECRST GWYPQPQIKW SDTKGENIPA VEAPVVADGV GLYAVAASVI MRGSSGGGVS CIIRNSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQPW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10384
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol