Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5730-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937339
  • 805.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001184175.1
BTN3A2 Protein
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
11118
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
BTN3A2
Recombinant Protein
Yeast
QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELKWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSN LHVEVKGYED GGIHLECRST GWYPQPQIQW SNAKGENIPA VEAPVVADGV GLYEVAASVI MRGGSGEGVS CIIRNSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQPW