Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5730-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917339
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001184175.1
BTN3A2 Protein
Research Use Only
BTN3A2
Recombinant Protein
Yeast
QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELKWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSN LHVEVKGYED GGIHLECRST GWYPQPQIQW SNAKGENIPA VEAPVVADGV GLYEVAASVI MRGGSGEGVS CIIRNSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQPW
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11118
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol