Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A1 / CD277 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A1 / CD277, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5729-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937329
  • 339.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001138480.1
BTN3A1 / CD277 Protein
Research Use Only
BTN3A1
Recombinant Protein
Yeast
QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELKWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSD LHVDVKGYKD GGIHLECRST GWYPQPQIQW SNNKGENIPT VEAPVVADGV GLYAVAASVI MRGSSGEGVS CTIRSSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQRWI AALAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11119
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol