Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTD Protein
A cDNA sequence encoding the BTD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Nombre | BTD Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916488
|
enQuireBio™
QP11209-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936488
|
enQuireBio™
QP11209-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926488
|
enQuireBio™
QP11209-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
BTD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BTD protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
AHTGEESVAD HHEAEYYVAA VYEHPSILSL NPLALISRQE ALELMNQNLD IYEQQVMTAA QKDVQIIVFP EDGIHGFNFT RTSIYPFLDF MPSPQVVRWN PCLEPHRFND TEVLQRLSCM AIRGDMFLVA NLGTKEPCHS SDPRCPKDGR YQFNTNVVFS NNGTLVDRYR KHNLYFEAAF DVPLKVDLIT FDTPFAGRFG IFTCFDILFF DPAIRVLRDY KVKHVVYPTA WMNQLPLLAA IEIQKAFAVA FGINVLAANV HHPVLGMTGS GIHTPLESFW YHDMENPKSH LIIAQVAKNP VGLIGAENAT GETDPSHSKF LKILSGDPYC EKDAQEVHCD EATKWNVNAP PTFHSEMMYD NFTLVPVWGK EGYLHVCSNG LCCYLLYERP TLSKELYALG VFDGLHTVHG TYYIQVCALV RCGGLGFDTC GQEITEATGI FEFHLWGNFS TSYIFPLFLT SGMTLEVPDQ LGWENDHYFL RKSRLSSGLV TAALYGRLYE RDLEHHHHHH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |