Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTC / Betacellulin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTC / Betacellulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00€ - 2450.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001303892.1
ID de gen (Entrez) 685
Nombre BTC / Betacellulin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15977309
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5728-YE-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15917319
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5728-YE-50UG
50 μg
335.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15967309
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5728-YE-100UG
100 μg
545.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
15997309
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5728-YE-200UG
200 μg
870.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15907319
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5728-YE-500UG
500 μg
1500.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15987309
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5728-YE-1MG
1 mg
2450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001303892.1
BTC / Betacellulin Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
685
Research Use Only
BTC
Recombinant Protein
Yeast
DGNSTRSPET NGLLCGDPEE NCAATTTQSK RKGHFSRCPK QYKHYCIKGR CRFVVAEQTP SCVCDEGYIG ARCERVDLFY LRGDRGQILV ICLIAVMVVF IILVIGVCTC CHPLRKRRKR KKKEEEMETL GKDITPINED IEETNIA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.