Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Breast cancer metastasis-suppressor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_056214.1
ID de gen (Entrez) 25855
Nombre Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16024861
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8482-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16044861
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8482-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16034861
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8482-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16054861
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8482-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16064861
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8482-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074861
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8482-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_056214.1
Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
25855
Research Use Only
BRMS1
Recombinant Protein
E. coli
MPVQPPSKDT EEMEAEGDSA AEMNGEEEES EEERSGSQTE SEEESSEMDD EDYERRRSEC VSEMLDLEKQ FSELKEKLFR ERLSQLRLRL EEVGAERAPE YTEPLGGLQR SLKIRIQVAG IYKGFCLDVI RNKYECELQG AKQHLESEKL LLYDTLQGEL QERIQRLEED RQSLDLSSEW WDDKLHARGS SRSWDSLPPS KRKKAPLVSG PYIVYMLQEI DILEDWTAIK KARAA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.