Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Breast cancer metastasis-suppressor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8482-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074861
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_056214.1
Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
Research Use Only
BRMS1
Recombinant Protein
E. coli
MPVQPPSKDT EEMEAEGDSA AEMNGEEEES EEERSGSQTE SEEESSEMDD EDYERRRSEC VSEMLDLEKQ FSELKEKLFR ERLSQLRLRL EEVGAERAPE YTEPLGGLQR SLKIRIQVAG IYKGFCLDVI RNKYECELQG AKQHLESEKL LLYDTLQGEL QERIQRLEED RQSLDLSSEW WDDKLHARGS SRSWDSLPPS KRKKAPLVSG PYIVYMLQEI DILEDWTAIK KARAA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25855
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol