Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Breast cancer metastasis-suppressor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8482-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044861
Cantidad Precio
1 1855.00€ / 1 miligramo
3 1731.09€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_056214.1
Breast cancer metastasis-suppressor 1 Protein
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
25855
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
BRMS1
Recombinant Protein
E. coli
MPVQPPSKDT EEMEAEGDSA AEMNGEEEES EEERSGSQTE SEEESSEMDD EDYERRRSEC VSEMLDLEKQ FSELKEKLFR ERLSQLRLRL EEVGAERAPE YTEPLGGLQR SLKIRIQVAG IYKGFCLDVI RNKYECELQG AKQHLESEKL LLYDTLQGEL QERIQRLEED RQSLDLSSEW WDDKLHARGS SRSWDSLPPS KRKKAPLVSG PYIVYMLQEI DILEDWTAIK KARAA