Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRAK Protein
A cDNA sequence encoding the BRAK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 9547 |
---|---|
Nombre | BRAK Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | CXCL14 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944178
|
enQuireBio™
QP10538-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934178
|
enQuireBio™
QP10538-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924178
|
enQuireBio™
QP10538-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
9547 | |
Research Use Only | |
CXCL14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLLPRRAPP VSMRLLAAAL LLLLLALYTA RVDGSKCKCS RKGPKIRYSD VKKLEMKPKY PHCEEKMVII TTKSVSRYRG QEHCLHPKLQ STKRFIKWYN AWNEKRRVYE E | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
BRAK Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 of CXCL14 as determined by its ability to induce calcium flux of prostaglandin E2 treated THP1 human acute monocytic leukemia cells was 1.0-10.0 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
CXCL14 was lyophilized after extensive dialysis against 20mM Tris-HCl, pH 8.5 and 1M NaCl. |