Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BPNT1 Protein
A cDNA sequence encoding the BPNT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | BPNT1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936458
|
enQuireBio™
QP11199-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916458
|
enQuireBio™
QP11199-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926458
|
enQuireBio™
QP11199-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
BPNT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BPNT1 protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 5mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASS NTVLMRLVAS AYSIAQKAGM IVRRVIAEGD LGIVEKTCAT DLQTKADRLA QMSICSSLAR KFPKLTIIGE EDLPSEEVDQ ELIEDSQWEE ILKQPCPSQY SAIKEEDLVV WVDPLDGTKE YTEGLLDNVT VLIGIAYEGK AIAGVINQPY YNYEAGPDAV LGRTIWGVLG LGAFGFQLKE VPAGKHIITT TRSHSNKLVT DCVAAMNPDA VLRVGGAGNK IIQLIEGKAS AYVFASPGCK KWDTCAPEVI LHAVGGKLTD IHGNVLQYHK DVKHMNSAGV LATLRNYDYY ASRVPESIKN ALVP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |