Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BPI Protein
A cDNA sequence encoding the BPI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre BPI Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15906458
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11198-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15986448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11198-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15996448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11198-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
BPI Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
BPI (1.15 mg/ml) is supplied in 25mM Sodium Acetate pH 4.6.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRENMARGPC NAPRWASLMV LVAIGTAVTA AVNPGVVVRI SQKGLDYASQ QGTAALQKEL KRIKIPDYSD SFKIKHLGKG HYSFYSMDIR EFQLPSSQIS MVPNVGLKFS ISNANIKISG KWKAQKRFLK MSGNFDLSIE GMSISADLKL GSNPTSGKPT ITCSSCSSHI NSVHVHISKS KVGWLIQLFH KKIESALRNK MNSQVCEKVT NSVSSELQPY FQTLPVMTKI DSVAGINYGL VAPPATTAET LDVQMKGEFY SENHHNPPPF APPVMEFPAA HDRMVYLGLS DYFFNTAGLV YQEAGVLKMT LRDDMIPKES KFRLTTKFFG TFLPEVAKKF PNMKIQIHVS ASTPPHLSVQ PTGLTFYPAV DVQAFAVLPN SSLASLFLIG MHTTGSMEVS AESNRLVGEL KLDRLLLELK HSNIGPFPVE LLQDIMNYIV PILVLPRVNE KLQKGFPLPT PARVQLYNVV LQPHQNFLLF GADVVYK
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE and capillary electrophoresis.