missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BPI fold-containing family A member 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BPI fold-containing family A member 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8090-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16052611

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_001230122.1
BPI fold-containing family A member 1 Protein
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
51297
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
BPIFA1
Recombinant Protein
E. coli
QFGGLPVPLD QTLPLNVNPA LPLSPTGLAG SLTNALSNGL LSGGLLGILE NLPLLDILKP GGGTSGGLLG GLLGKVTSVI PGLNNIIDIK VTDPQLLELG LVQSPDGHRL YVTIPLGIKL QVNTPLVGAS LLRLAVKLDI TAEILAVRDK QERIHLVLGD CTHSPGSLQI SLLDGLGPLP IQGLLDSLTG ILNKVLPELV QGNVCPLVNE VLRGLDITLV HDIVNMLIHG LQFVIKV
Videos
Documentos