Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bone sialoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bone sialoprotein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6187-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051420
  • 406.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
23-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_004958.2
Bone sialoprotein 1
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
3381
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IBSP
Recombinant Protein
E. coli
AIQLPKKAGD ITNKATKEKE SDEEEEEEEE GNENEESEAE VDENEQGING TSTNSTEAEN GNGSSGGDNG EEGEEESVTG ANAEDTTETG RQGKGTSKTT TSPNGGFEPT TPPQVYRTTS PPFGKTTTVE YEGEYEYTGA NEYDNGYEIY ESE