Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bone morphogenetic protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bone morphogenetic protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5723-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917279
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001192.3
Bone morphogenetic protein 1
Research Use Only
BMP3
Recombinant Protein
E. coli
QWIEPRNCAR RYLKVDFADI GWSEWIISPK SFDAYYCSGA CQFPMPKSLK PSNHATIQSI VRAVGVVPGI PEPCCVPEKM SSLSILFFDE NKNVVLKVYP NMTVESCACR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
651
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol