Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bone morphogenetic protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bone morphogenetic protein 7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8515-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055061
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001710.1
Bone morphogenetic protein 1
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
655
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
BMP7
Recombinant Protein
E. coli
STGSKQRSQN RSKTPKNQEA LRMANVAENS SSDQRQACKK HELYVSFRDL GWQDWIIAPE GYAAYYCEGE CAFPLNSYMN ATNHAIVQTL VHFINPETVP KPCCAPTQLN AISVLYFDDS SNVILKKYRN MVVRACGCH