Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bone marrow proteoglycan Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Bone marrow proteoglycan, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9345-iv-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
NP_001230174.1
Bone marrow proteoglycan Protein
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5553
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PRG2
Recombinant Protein
Invitro-E. coli
TCRYLLVRSL QTFSQAWFTC RRCYRGNLVS IHNFNINYRI QCSVSALNQG QVWIGGRITG SGRCRRFQWV DGSRWNFAYW AAHQPWSRGG HCVALCTRGG HWRRAHCLRR LPFICSY