missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BMP4 / BMP-4 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BMP4 / BMP-4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5724-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15917289

  • 253.00€ / 50 microgramos


Fecha estimada de envío
18-07-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

NP_001193.2
BMP4 / BMP-4 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
652
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
BMP4
Recombinant Protein
E. coli
SPKHHSQRAR KKNKNCRRHS LYVDFSDVGW NDWIVAPPGY QAFYCHGDCP FPLADHLNST NHAIVQTLVN SVNSSIPKAC CVPTELSAIS MLYLDEYDKV VLKNYQEMVV EGCGCR
Videos