missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP-2 Protein
Recombinant Protein
124.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001191.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 650 |
Nombre | BMP-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935989
|
enQuireBio™
QP5363-HEK-2UG |
2 μg |
124.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925989
|
enQuireBio™
QP5363-HEK-10UG |
10 μg |
238.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915989
|
enQuireBio™
QP5363-HEK-100UG |
100 μg |
1665.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_001191.1 | |
BMP-2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
E. coli synthesized BMP-2Shows bioactivity at a concentration of 250 ng/mL in the Alkaline phosphatase activity induced in ATDC-5 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^3 units/mg. The more potent HEK293 derived BMP2 has a specific activity of less than 40 ng/ml in ATDC-5 cell induced alk phos activity. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a sterile filtered (0.22 um) 2x PBS solution. |
650 | |
Research Use Only | |
BMP2 | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MQAKHKQRKR LKSSCKRHPL YVDFSDVGWN DWIVAPPGYH AFYCHGECPF PLADHLNSTN HAIVQTLVNS VNSKIPKACC VPTELSAISM LYLDENEKVV LKNYQDMVVE GCGCR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |