Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLID Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BLID, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7821-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001001786.2
BLID Protein
Research Use Only
BLID
Recombinant Protein
E. coli
MVTLLPIEGQ EIHFFEILES ECVLYTGWIE RASGSSIYPE AKARLPLEAL LGSNKEPMLP KETVLSLKRY NLGSSAMKRN VPGHVLQRPS YLTRIQVTLL CNSSAEAL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
414899
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol