missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BLID Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BLID, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7821-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16041001

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001001786.2
BLID Protein
Research Use Only
BLID
Recombinant Protein
E. coli
MVTLLPIEGQ EIHFFEILES ECVLYTGWIE RASGSSIYPE AKARLPLEAL LGSNKEPMLP KETVLSLKRY NLGSSAMKRN VPGHVLQRPS YLTRIQVTLL CNSSAEAL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
414899
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales