Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bisphosphoglycerate mutase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bisphosphoglycerate mutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5726-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937299
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001280014.1
Bisphosphoglycerate mutase Protein
Research Use Only
BPGM
Recombinant Protein
E. coli
SKYKLIMLRH GEGAWNKENR FCSWVDQKLN SEGMEEARNC GKQLKALNFE FDLVFTSVLN RSIHTAWLIL EELGQEWVPV ESSWRLNERH YGALIGLNRE QMALNHGEEQ VRLWRRSYNV TPPPIEESHP YYQEIYNDRR YKVCDVPLDQ LPRSESLKDV LERLLPYWNE RIAPEVLRGK TILISAHGNS SRALLKHLEG ISDEDIINIT LPTGVPILLE LDENLRAVGP HQFLGDQEAI QAAIKKVEDQ GKVKQAKK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
669
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol