missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BIRC7 Protein
A cDNA sequence encoding the BIRC7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | BIRC7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946348
|
enQuireBio™
QP11164-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936348
|
enQuireBio™
QP11164-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956348
|
enQuireBio™
QP11164-HIS-EC-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
BIRC7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BIRC7 solution contains 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 2mM EDTA and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGPKDSAKCL HRGPQPSHWA AGDGPTQERC GPRSLGSPVL GLDTCRAWDH VDGQILGQLR PLTEEEEEEG AGATLSRGPA FPGMGSEELRLASFYDWPLT AEVPPELLAA AGFFHTGHQD KVRCFFCYGG LQSWKRGDDP WTEHAKWFPS CQFLLRSKGR DFVHSVQETH SQLLGSWDPW EEPEDAAPVA PSVPASGYPE LPTPRREVQS ESAQEPGGVS PAEAQRAWWV LEPPGARDVE AQLRRLQEER TCKVCLDRAV SIVFVPCGHL VCAECAPGLQ LCPICRAPVR SRVRTFLS | |
Greater than 90.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |