missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BIN2 Protein

A cDNA sequence encoding the BIN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 1815.00€

Especificaciones

Nombre BIN2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15906348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11163-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15926348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11163-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15916348
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11163-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

BIN2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
BIN2 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPMRGMPGA RTSSSGASEN HRARGQGGGP QGVGRMAEGK AGGAAGLFAK QVQKKFSRAQ EKVLQKLGKA VETKDERFEQ SASNFYQQQA EGHKLYKDLK NFLSAVKVMH ESSKRVSETL QEIYSSEWDG HEELKAIVWN NDLLWEDYEE KLADQAVRTM EIYVAQFSEI KERIAKRGRK LVDYDSARHH LEAVQNAKKK DEAKTAKAEE EFNKAQTVFE DLNQELLEEL PILYNSRIGC YVTIFQNISN LRDVFYREMS KLNHNLYEVM SKLEKQHSNK VFVVKGLSSS SRRSLVISPP VRTATVSSPL TSPTSPSTLS LKSESESVSA TEDLAPDAAQ GEDNSEIKEL LEEEEIEKEG SEASSSEEDE PLPACNGPAQ AQPSPTTERA KSQEEVLPSS TTPSPGGALS PSGQPSSSAT EVVLRTRTAS EGSEQPKKRA SIQRTSAPPS RPPPPRATAS PRPSSGNIPS SPTASGGGSP TSPRASLGTG TASPRTSLEV SPNPEPPEKP VRTPEAKENE NIHNQNPEEL CTSPTLMTSQ VASEPGEAKK MEDKEKDNKL ISANSSEGQD QLQVSMVPEN NNLTAPEPQE EVSTSENPQL HHHHHH
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications