Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Biliverdin reductase A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Biliverdin reductase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5721-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917269
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000703.2
Biliverdin reductase A Protein
Research Use Only
BLVRA
Recombinant Protein
E. coli
AEPERKFGVV VVGVGRAGSV RMRDLRNPHP SSAFLNLIGF VSRRELGSID GVQQISLEDA LSSQEVEVAY ICSESSSHED YIRQFLNAGK HVLVEYPMTL SLAAAQELWE LAEQKGKVLH EEHVELLMEE FAFLKKEVVG KDLLKGSLLF TAGPLEEERF GFPAFSGISR LTWLVSLFGE LSLVSATLEE RKEDQYMKMT VCLETEKKSP LSWIEEKGPG LKRNRYLSFH FKSGSLENVP NVGVNKNIFL KDQNIFVQKL LGQFSEKELA AEKKRILHCL GLAEEIQKYC CSRK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
644
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol