Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bile acid receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bile acid receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7899-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193906.1
Bile acid receptor Protein
Research Use Only
NR1H4
Recombinant Protein
E. coli
MVMQFQGLEN PIQISPHCSC TPSGFFMEMM SMKPAKGVLT EQVAGPLGQN LEVEPYSQYS NVQFPQVQPQ ISSSSYYSNL GFYPQQPEEW YSPGIYELRR MPAETLYQGE TEVAEMPVTK KPRMGASAGR IKGDELCVVC GDRASGYHYN ALTCEGCKGF FRRSITKNAV YKCKNGGNCV MDMYMRRKCQ ECRLRKCKEM GMLAECMYTG LLTEIQCKSK RLRKNVKQHA DQTVNEDSEG RDLRQVTSTT KSCREKTELT PDQQTLLHFI MDSYNKQRMP QEITNKILKE EFSAEENFLI LTEMATNHVQ VLVEFTKKLP GFQTLDHEDQ IALLKGSAVE AMFLRSAEIF NKKLPSGHSD LLEERIRNSG ISDEYITPMF SFYKSIGELK MTQEEYALLT AIVILSPDRQ YIKDREAVEK LQEPLLDVLQ KLCKIHQPEN PQHFACLLGR LTELRTFNHH HAEMLMSWRV NDHKFT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9971
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol