Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bifunctional epoxide hydrolase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bifunctional epoxide hydrolase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5986-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929159
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243411.1
Bifunctional epoxide hydrolase 2 Protein
Research Use Only
EPHX2
Recombinant Protein
E. coli
MTLRAAVFDL DGVLALPAVF GVLGRTEEAL ALPRGLLNDA FQKGGPEGAT TRLMKGEITL SQWIPLMEEN CRKCSETAKV CLPKNFSIKE IFDKAISARK INRPMLQAAL MLRKKGFTTA ILTNTWLDDR AERDGLAQLM CELKMHFDFL IESCQVGMVK PEPQIYKFLL DTLKASPSEV VFLDDIGANL KPARDLGMVT ILVQDTDTAL KELEKVTGIQ LLNTPAPLPT SCNPSDMSHG YVTVKPRVRL HFVELGSGPA VCLCHGFPES WYSWRYQIPA LAQAGYRVLA MDMKGYGESS APPEIEEYCM EVLCKEMVTF LDKLGLSQAV FIGHDWGGML VWYMALFYPE RVRAVASLNT PFIPANPNMS PLESIKANPV FDYQLYFQEP GVAEAELEQN LSRTFKSLFR ASDESVLSMH KVCEAGGLFV NSPEEPSLSR MVTEEEIQFY VQQFKKSGFR GPLNWYRNME RNWKWACKSL GRKILIPALM VTAEKDFVLV PQMSQHMEDW IPHLKRGHIE DCGHWTQMDK PTEVNQILIK WLDSDARNPP VVSKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2053
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol