Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bifunctional epoxide hydrolase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bifunctional epoxide hydrolase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001243411.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2053 |
Nombre | Bifunctional epoxide hydrolase 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989149
|
enQuireBio™
QP5986-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909159
|
enQuireBio™
QP5986-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999149
|
enQuireBio™
QP5986-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919159
|
enQuireBio™
QP5986-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929159
|
enQuireBio™
QP5986-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939159
|
enQuireBio™
QP5986-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001243411.1 | |
Bifunctional epoxide hydrolase 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2053 | |
Research Use Only | |
EPHX2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTLRAAVFDL DGVLALPAVF GVLGRTEEAL ALPRGLLNDA FQKGGPEGAT TRLMKGEITL SQWIPLMEEN CRKCSETAKV CLPKNFSIKE IFDKAISARK INRPMLQAAL MLRKKGFTTA ILTNTWLDDR AERDGLAQLM CELKMHFDFL IESCQVGMVK PEPQIYKFLL DTLKASPSEV VFLDDIGANL KPARDLGMVT ILVQDTDTAL KELEKVTGIQ LLNTPAPLPT SCNPSDMSHG YVTVKPRVRL HFVELGSGPA VCLCHGFPES WYSWRYQIPA LAQAGYRVLA MDMKGYGESS APPEIEEYCM EVLCKEMVTF LDKLGLSQAV FIGHDWGGML VWYMALFYPE RVRAVASLNT PFIPANPNMS PLESIKANPV FDYQLYFQEP GVAEAELEQN LSRTFKSLFR ASDESVLSMH KVCEAGGLFV NSPEEPSLSR MVTEEEIQFY VQQFKKSGFR GPLNWYRNME RNWKWACKSL GRKILIPALM VTAEKDFVLV PQMSQHMEDW IPHLKRGHIE DCGHWTQMDK PTEVNQILIK WLDSDARNPP VVSKM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |