missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human bFGF / FGF2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) bFGF / FGF2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8747-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16056261

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_001997.5
bFGF / FGF2 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
2247
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FGF2
Recombinant Protein
E. coli
PALPEDGGSG AFPPGHFKDP KRLYCKNGGF FLRIHPDGRV DGVREKSDPH IKLQLQAEER GVVSIKGVCA NRYLAMKEDG RLLASKCVTD ECFFFERLES NNYNTYRSRK YTSWYVALKR TGQYKLGSKT GPGQKAILFL PMSAKS
Videos
Documentos