missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BEX1 Protein

A cDNA sequence encoding the BEX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 1815.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 55859
Nombre BEX1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen BEX1
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15946328
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11157-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15936328
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11157-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15926328
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11157-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

55859
Research Use Only
BEX1
Human
His
The BEX1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 30% glycerol.
BEX1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMESKEKR AVNSLSMENA NQENEEKEQV ANKGEPLALP LDAGEYCVPR GNRRRFRVRQ PILQYRWDMM HRLGEPQARM REENMERIGE EVRQLMEKLR EKQLSHSLRA VSTDPPHHDH HDEFCLMP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications