missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-defensin 4A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-defensin 4A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001192195.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100289462 |
Nombre | Beta-defensin 4A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15968729
|
enQuireBio™
QP5927-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908739
|
enQuireBio™
QP5927-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958729
|
enQuireBio™
QP5927-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988729
|
enQuireBio™
QP5927-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998729
|
enQuireBio™
QP5927-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978729
|
enQuireBio™
QP5927-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001192195.1 | |
Beta-defensin 4A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100289462 | |
Research Use Only | |
DEFB4A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GIGDPVTCLK SGAICHPVFC PRRYKQIGTC GLPGTKCCKK P | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |